Petrischalen
With 3 vents, 94 mm, 16 mm, Steriel, 20/sleeve
Supplier: Greiner Bio-One
Jump to:
Product Details & Documents
Gemaakt van kristalhelder PS voor optimaal gebruik in microscopische toepassingen. Modellen met en zonder ventilatie.
- Eenvoudig stapelbaar
- Zware constructie voor een goede thermische bestendigheid bij het werken met warme agar
- Met ventilatieopeningen voor een betere gasuitwisseling, of zonder voor lange incubatietijden
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Ø:94 mm
- Verpakt:20/sleeve
- Steriliteit:Steriel
- Uitvoering:With 3 vents
- Hoogte:16 mm
- Seq:13