Orders LinkContactUsLinkComponent
Celschrapers
Celschrapers
Celschraper met draaibaar blad van 18 mm, 280 mm
Catalogus # 391-3010
Leverancier:   Greiner Bio-One
Celschrapers
Catalogus # 391-3010
Leverancier:  Greiner Bio-One
Celschrapers
Celschrapers
Celschraper met draaibaar blad van 18 mm, 280 mm
Price
476,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Ontworpen om verwijdering van cellen van groeioppervlakken te vergemakkelijken. Elke schraper heeft een draaibaar blad van 18 mm om moeilijk toegankelijke oppervlakken toch eenvoudig te bereiken dankzij een draaihoek van 60°.
  • Optimised blade design for maximum cell harvest
  • Uniform contact with the growth surface, minimal mechanical strain and efficient cell harvest, even from poorly accessible surfaces
  • Minimises any accumulation of the cell suspension to the blade structure
Verpakking: Afzonderlijk verpakt
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Celschraper met draaibaar blad van 18 mm
  • Totale lengte:
    280 mm