Multipurpose containers
60 ml, With metal screw cap, 40,00 mm, 60,00 mm, without label, aseptic packed
Catalogus # GREI219102_300
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Ø uitw.:40,00 mm
- Type:without label
- Uitvoering:aseptic packed
- Capaciteit:60 ml
- Omschrijving:With metal screw cap
- Hoogte:60,00 mm
- Seq:13
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.