Orders LinkContactUsLinkComponent
Reageerbuizen
Reageerbuizen
14 ml, 100 mm, 17 mm
  391-3469
Reageerbuizen
  391-3469
Reageerbuizen
Reageerbuizen
14 ml, 100 mm, 17 mm
156,00 €
1 * 1.500 ST
Helder PS of transparant PP.
  • PP: hoge temperatuurbestendigheid, goede chemische bestendigheid
  • PS: zeer transparant, uitstekend geschikt voor visuele metingen
  • Passende indrukdoppen zijn optioneel verkrijgbaar
  • Kunnen ook als centrifugebuizen worden gebruikt
Universele buizen voor een groot aantal toepassingen in het laboratorium en in de productie.
  • Ø uitw.:
    17 mm
  • Capaciteit:
    14 ml
  • Lengte:
    100 mm
  • Seq:
    04