Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
DIGITALE DOMPELTHERMOSTAAT MET BAD, GD120, OPENING (MM): 120 X 145, L X B X H BAD (MM): 300 X 150 X 150, INHOUD (L): 5, MATERIAAL BA D: ROESTVRIJ STAAL 1 * 1 ST
  461-4274
DIGITALE DOMPELTHERMOSTAAT MET BAD, GD120, OPENING (MM): 120 X 145, L X B X H BAD (MM): 300 X 150 X 150, INHOUD (L): 5, MATERIAAL BA D: ROESTVRIJ STAAL 1 * 1 ST
  461-4274
Frequently Bought Together