Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Schilling pattern
Automatic burettes, Schilling pattern
15 ml, 0,10 ml
Catalogus # POUL1.06839
Leverancier:   Poulten & Graf
Automatic burettes, Schilling pattern
Catalogus # POUL1.06839
Leverancier:  Poulten & Graf
Automatic burettes, Schilling pattern
Automatic burettes, Schilling pattern
15 ml, 0,10 ml
Price
114,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
AR-GLAS®, clear or amber, class B.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
  • Automatic zeroing, squeezing bottle allows rapid filling, micrometre screw allows fine titration
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Certificeringen: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Specificaties
  • Capaciteit:
    15 ml
  • Indeling:
    0,10 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.