Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Schilling pattern
Automatic burettes, Schilling pattern
5 ml, 0,05 ml
Catalogus # POUL1.06832
Leverancier:   Poulten & Graf
Automatic burettes, Schilling pattern
Catalogus # POUL1.06832
Leverancier:  Poulten & Graf
Automatic burettes, Schilling pattern
Automatic burettes, Schilling pattern
5 ml, 0,05 ml
Price
114,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
AR-GLAS®, clear or amber, class B.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
  • Automatic zeroing, squeezing bottle allows rapid filling, micrometre screw allows fine titration
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Certificeringen: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Specificaties
  • Capaciteit:
    5 ml
  • Indeling:
    0,05 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.