Hydrometers
1,400 - 1,500 g/ml, 0,001 g/ml
Catalogus # GERI15/1.4-1.5
Leverancier: GERING
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Seq:09
- Indeling:0,001 g/ml
- Meetbereik:1,400 - 1,500 g/ml