Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
1,200 - 1,400 g/ml, 0,002 g/ml
Catalogus # GERI15/1.2-1.4
Leverancier:   GERING
Hydrometers
Catalogus # GERI15/1.2-1.4
Leverancier:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,200 - 1,400 g/ml, 0,002 g/ml
Price
61,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Seq:
    07
  • Indeling:
    0,002 g/ml
  • Meetbereik:
    1,200 - 1,400 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.