Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
1,100 - 1,200 g/ml, 0,001 g/ml
Catalogus # GERI15/1.1-1.2
Leverancier:   GERING
Hydrometers
Catalogus # GERI15/1.1-1.2
Leverancier:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,100 - 1,200 g/ml, 0,001 g/ml
Price
58,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Seq:
    05
  • Indeling:
    0,001 g/ml
  • Meetbereik:
    1,100 - 1,200 g/ml