Hydrometers
1,000 - 1,500 g/ml, 0,005 g/ml
Catalogus # GERI15/1.0-1.5
Leverancier: GERING
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Seq:04
- Indeling:0,005 g/ml
- Meetbereik:1,000 - 1,500 g/ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.