Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
0,900 - 1,000 g/ml, 0,001 g/ml
Catalogus # GERI15/0.9-1.0
Leverancier:   GERING
Hydrometers
Catalogus # GERI15/0.9-1.0
Leverancier:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
0,900 - 1,000 g/ml, 0,001 g/ml
Price
58,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Seq:
    01
  • Indeling:
    0,001 g/ml
  • Meetbereik:
    0,900 - 1,000 g/ml