Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers, Brix
60 - 90 °Brix, 1,0, 20 °C, 230 mm
Catalogus # 635-0319
Leverancier:   GERING
Hydrometers, Brix
Catalogus # 635-0319
Leverancier:  GERING
Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
60 - 90 °Brix, 1,0, 20 °C, 230 mm
Price
39,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Brix saccharimeters with a reference temperature of 20 °C.
Specificaties
  • Lengte:
    230 mm
  • Seq:
    10
  • Kalibratie temperatuur:
    20 °C
  • Indeling:
    1,0
  • Meetbereik:
    60 - 90 °Brix