Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
70 - 80 °Brix, 0,1, 350 mm
Catalogus # 614-0080
Leverancier:   GERING
Hydrometers, Brix
Catalogus # 614-0080
Leverancier:  GERING
Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
70 - 80 °Brix, 0,1, 350 mm
Price
136,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Brix saccharimeters with a reference temperature of 20 °C.
Specificaties
  • Lengte:
    350 mm
  • Seq:
    18
  • Indeling:
    0,1
  • Meetbereik:
    70 - 80 °Brix
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.