Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
80 - 90 °Brix, 0,1, 20 °C, 290 mm
Catalogus # 614-0075
Leverancier:   GERING
Hydrometers, Brix
Catalogus # 614-0075
Leverancier:  GERING
Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
80 - 90 °Brix, 0,1, 20 °C, 290 mm
Price
58,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Brix saccharimeters with a reference temperature of 20 °C.
Specificaties
  • Lengte:
    290 mm
  • Seq:
    07
  • Kalibratie temperatuur:
    20 °C
  • Indeling:
    0,1
  • Meetbereik:
    80 - 90 °Brix