Density Hydrometers
2,500 - 3,000 g/ml, 0,01, 300 mm
614-0570
: GERING
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
- Lengte:300 mm
- Seq:18
- Indeling:0,01
- Meetbereik:2,500 - 3,000 g/ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.