Density Hydrometers
2,000 - 2,500 g/ml, 0,01, 300 mm
Catalogus # GERI0165
Leverancier: GERING
Ga naar:
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Specificaties
- Lengte:300 mm
- Seq:17
- Indeling:0,01
- Meetbereik:2,000 - 2,500 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.