Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
1,100 - 1,200 g/l, 0,001 g/ml
Catalogus # GERI0087
Leverancier:   GERING
Hydrometers
Catalogus # GERI0087
Leverancier:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,100 - 1,200 g/l, 0,001 g/ml
Price
36,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Levering: Supplied in a velvet lined case.
Specificaties
  • Indeling:
    0,001 g/ml
  • Meetbereik:
    1,100 - 1,200 g/l
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.