Density Hydrometers
1,000 - 1,060 g/ml, 0,001, 160 mm
Catalogus # GERI0008
Leverancier: GERING
Ga naar:
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Specificaties
- Lengte:160 mm
- Seq:06
- Indeling:0,001
- Meetbereik:1,000 - 1,060 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.