Orders LinkContactUsLinkComponent
Density Hydrometers
Density Hydrometers
0,880 - 0,940 g/ml, 0,001, 160 mm
Catalog # GERI0006
Supplier:   GERING
Density Hydrometers
Catalog # GERI0006
Supplier:  GERING
Density Hydrometers
Density Hydrometers
0,880 - 0,940 g/ml, 0,001, 160 mm
Price
29,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Specifications
  • Lengte:
    160 mm
  • Seq:
    04
  • Indeling:
    0,001
  • Meetbereik:
    0,880 - 0,940 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.