Pallflex®-filters
Emfab™ TX40HI20WW, 203×254 mm
Catalogus # 516-8015
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ga naar:
Product Details & Documents
Veelzijdige filters, als geen andere geschikt voor een groot aantal toepassingen in de luchtbewaking.
- Kan worden gebruikt voor toepassingen bij hoge temperaturen
- Ideaal voor het testen van diesel en andere emissies, zoals vereist door instanties voor milieuregelgeving
Tissuquartz™: Zuiver kwarts, zonder bindmiddel. Aerosolretentie: 99,9%
Fiberfilm™: Hittebestendige borosilicaat-glasvezels met een coating van tetrafluorethyleen (TFE). Aerosolretentie: 96,4%
Emfab™: Microvezels van borosilicaatglas, versterkt met glasvezeldoek en verlijmd met PTFE. Aerosolretentie: 99,95%
* geen warmtebehandeling
Specificaties
- Nr:Emfab™ TX40HI20WW
- Seq:24
- Maat:203×254 mm
- Waterdebiet:32 l/min/cm² (0,35 bar)
- Cat. No.:516-8015
- Maximumtemperatuur:260 °C
- Luchtdebiet:68 l/min/cm² (0,7 bar)
- Dikte:178 µm
- Gewicht:5 mg/cm²