Orders LinkContactUsLinkComponent
Glasvezelfilters
Glasvezelfilters
A/E, 102 mm
Catalogus # 516-7790
Glasvezelfilters
Catalogus # 516-7790
Glasvezelfilters
Glasvezelfilters
A/E, 102 mm
Price
170,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Superior grade glass fibre filters for a variety of air sampling methods. Used in a variety of sample clean-up, prefiltration and analytical testing applications.
Type A/B: Binder-free borosilicate glass microfibres. For diagnostic applications and sample prefiltration. High loading capacity with 2,5 times thicker glass than type A/C.
Type A/C: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater, for cell harvesting applications and prefiltration.
Type A/D: Bindmiddelvrije microvezels van borosilicaatglas. Uitstekende voorfilters voor oplossingen met veel zware deeltjes.
Type A/E: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater and for gravimetric analysis of air pollutants. High flow rates, wet strength and solids holding capacities. Aerosol retention (0,3 µm DOP): 99,98%.
'Extra Thick': Microvezels van borosilicaatglas met acrylbindmiddel. Voor voorfiltratie van viskeuze biologische oplossingen en zwaar vervuilde monsters. De grote capaciteit voor het vasthouden van deeltjes maakt van deze schijven efficiënte dieptefilters voor filtratie van grote oplossingvolumes. Aerosolretentie (0,3 µm DOP): 99,97%.
Type Metrigard™: Ultrafine glass fibres with acrylic binder. For prefiltration in systems with high particulate matter to prolong membrane filter life.
Documents
Specificaties
  • Nr:
    A/E
  • Seq:
    36
  • Maat:
    102 mm
  • Waterdebiet:
    250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • Cat. No.:
    516-7790
  • Maximumtemperatuur:
    550 °C
  • Luchtdebiet:
    60 l/min/cm² (0,7 bar)
  • Dikte:
    330 µm
  • Poriëngrootte:
    1 µm