Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterhouders
Filterhouders
Aluminium/roestvrij staal, 47 mm, 24 mm, 54 mm
Catalogus # 300-0008
Filterhouders
Catalogus # 300-0008
Filterhouders
Filterhouders
Aluminium/roestvrij staal, 47 mm, 24 mm, 54 mm
Price
1 270,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Lichtgewicht filterhouders voor deeltjes- en stapelbemonstering.
  • Niet-steriel
  • Hoge kwaliteit en corrosiebestendig
In-line filterhouders zijn ideaal voor in-line vloeistof- of gasfiltratie, open unit 25 mm houder is ontworpen voor bemonstering in cleanrooms, terwijl de 47 mm houder wordt gebruikt voor het verzamelen van luchtmonsters in de ademzone en kan worden gebruikt voor het opsluiten van luchtmonsters deeltjes, fluorescerende tracers en andere verontreinigingen.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    54 mm
  • Voor Ø:
    47 mm
  • Hoogte:
    24 mm
  • Materiaal:
    Aluminium/roestvrij staal
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    300-0008
  • In-/uitlaataansluiting verbindingen:
    18"-27 FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (14") I.Ø tubing
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Ventilatieschroef, type 304 roestvrij staal
    Ventilatieschroef, type 304 roestvrij staal
    516-9195
    Voor 516-9064
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 133,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Onderafvoerschijf, type 316 roestvrij staal
    Onderafvoerschijf, type 316 roestvrij staal
    516-9186
    Voor 516-9031
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 133,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Slangaansluitadapter, nylon, 1/4" MNPT naar slang van 6,4 mm binnendiameter
    Slangaansluitadapter, nylon, 1/4" MNPT naar slang van 6,4 mm binnendiameter
    516-8063
    Voor 300-0002, 516-9064
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 91,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Onderafvoerschijf, type 316 roestvrij staal
    Onderafvoerschijf, type 316 roestvrij staal
    516-9162
    Voor 516-9064, 300-0009
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 66,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Steunfilter, type 316 roestvrij staal
    Steunfilter, type 316 roestvrij staal
    516-9161
    Voor 516-9064, 300-0009
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 73,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Viton O-ring, ARP No. –020
    Viton O-ring, ARP No. –020
    516-1217
    For 516-9031
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 55,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • In-Line Filter Holder
    In-Line Filter Holder
    516-1216
    For 516-9031
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 67,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Viton O-ring
    Viton O-ring
    516-1205
    For 516-9064, 300-0009
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST - 86,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • O-ring, EPR-008
    O-ring, EPR-008
    516-1218
    For 516-9064
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 45,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Viton O-ring, ARP No. –117
    Viton O-ring, ARP No. –117
    516-1220
    For 300-0001, 300-0000
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 43,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Silicone O-ring
    Silicone O-ring
    516-1225
    For 300-0002
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 51,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • PTFE flat vent washer
    PTFE flat vent washer
    516-1219
    For 516-9064
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 66,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hose barb adapter, nylon, ¹/₈" MNPT to 6,4 mm tubing
    Hose barb adapter, nylon, ¹/₈" MNPT to 6,4 mm tubing
    516-1210
    For 300-0001, 516-9031, 300-0000, 300-0007, 300-0008
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 53,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • PTFE thrust ring
    PTFE thrust ring
    516-1206
    For 516-9064, 300-0009
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST - 53,90 €