pH electrodes, Eutech
pH electrode, rugged, single junction, sealed, 0 - 14, 5...+110 °C, Glas, Annular ceramic, 12×110 mm, BNC, 1 m cable, Strong alkaline solutions, photographic chemicals
Catalogus # EUTEECFG7451901B
Leverancier: EUTECH
Ga naar:
Product Details & Documents
pH electrodes for use with all pH meters with BNC input connector.
Specificaties
- Aansluiting:BNC, 1 m cable
- Ø×L:12×110 mm
- Voor:Strong alkaline solutions, photographic chemicals
- Omschrijving:pH electrode, rugged, single junction, sealed
- Materiaal:Glas
- Seq:06
- Diafragma:Annular ceramic
- Temperatuur:5...+110 °C
- pH:0 - 14
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.