Orders LinkContactUsLinkComponent
Handheld refractometers
1.15 - 1,30 g/ml ; 0 - 50 °C, 0,01 g/ml ; 5 °C
Catalogus # EUMXRF.5650
Leverancier:   EUROMEX
Handheld refractometers
Catalogus # EUMXRF.5650
Leverancier:  EUROMEX
Handheld refractometers
Handheld refractometers
1.15 - 1,30 g/ml ; 0 - 50 °C, 0,01 g/ml ; 5 °C
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Single dual or triple scales, analogue, handheld refractometers.
  • Automated temperature compensation (ATC)
  • Calibrated at 20 °C except for RF.5190
  • Requires only a few drops of liquid
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Meetbereik:
    1.15 - 1,30 g/ml ; 0 - 50 °C
  • Seq:
    14
  • Precisie:
    0,01 g/ml ; 5 °C