PCR-microbuizen
PCR tube strips, 8-tube strips with individually attached caps (960 tubes), helder, 0,2 ml
Catalog # 732-0098
Supplier: EPPENDORF
Jump to:
Product Details & Documents
PP.
- 0,2 ml tube has a contamination shield on the hinged lid
- Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA
These thin-walled, 0,2 ml PCR tubes are designed for use with all leading thermal cyclers.
Kleur: helder
Specifications
- Capaciteit:0,2 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:PCR tube strips, 8-tube strips with individually attached caps (960 tubes)
- Seq:02
- Cat. No.:732-0098
- Milieu certificering:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVerpaktAvailabilityPrice
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.