Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 9,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
Catalogus # REGE5090
Leverancier:   REAGECON
Buffer solutions
Catalogus # REGE5090
Leverancier:  REAGECON
CAS-nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 9,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
CAS-nummer:  
Price
148,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 L
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    5 L
  • Referentietemperatuur:
    20 °C
  • Omschrijving:
    Buffer solution
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,01
  • pH-waarde:
    9,00