Buffer solutions
Buffer solution, 7,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
REGE5070
: REAGECON
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:5 L
- Referentietemperatuur:20 °C
- Omschrijving:Buffer solution
- pH-nauwkeurigheid:±0,01
- pH-waarde:7,00
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.