Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solution, 8,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
Catalogus # REGE108025
Leverancier:   REAGECON
Buffer solutions
Catalogus # REGE108025
Leverancier:  REAGECON
CAS-nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 8,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
CAS-nummer:  
Price
57,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 L
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Omschrijving:
    Buffer solution
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,01
  • pH-waarde:
    8,00
Specificaties