Laboratoriumjassen, PP
zonder zakken, wit, XL
GMEQOJC156
Wegwerp PP bezoekersjassen met kraag. Een versie heeft twee zakken.
- Press-stud fastening
- Straight cuffs
- Non woven fabric
Dikte: 40 g/m²
Kleur: wit
- Confectiemaat:XL
- Kleur:wit
- Omschrijving:zonder zakken
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:GMEQOJC156
- Kledingstuk toepassing:Laboratory
- Sluitingstype:Met drukknopen
- Zakken:zonder zakken
- Gewicht:40 g/m²