Mechanische celtellers
Manual cell counter, 0 − 999, 5, Metaal
Catalogus # 720-0810
Leverancier: DENOMINATOR
Ga naar:
Product Details & Documents
Metal case mechanical cell counters that can count from 0 to 999.
- Met metalen behuizing en antislipbanden
- Met totalisator
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Meetbereik:0 − 999
- Omschrijving:Manual cell counter
- Materiaal:Metaal
- Plaatsen:5