Orders LinkContactUsLinkComponent
Geleidbaarheidscellen
Geleidbaarheidscellen
TetraCon® 325-10, POM-kop, met geïntegreerde temp. sensor, TetraCon® 325-10, POM-kop, 1 µS/cm - 2 S/cm, 0,475 cm-1, –5...+80 °C, Epoxy, 15,3×120 mm, Kabel van 10 m
Catalogus # 663-1843
Leverancier:   WTW
Geleidbaarheidscellen
Catalogus # 663-1843
Leverancier:  WTW
Geleidbaarheidscellen
Geleidbaarheidscellen
TetraCon® 325-10, POM-kop, met geïntegreerde temp. sensor, TetraCon® 325-10, POM-kop, 1 µS/cm - 2 S/cm, 0,475 cm-1, –5...+80 °C, Epoxy, 15,3×120 mm, Kabel van 10 m
Price
972,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
TetraCon® 325, TetraCon® V and KLE 325 are suitable for on-site measurements in rivers, lakes and wastewater, fish farming, ground water measurements and applications in water laboratories.
TetraCon® 325/C is ideal for heavy chemical applications, e.g. for acid media.
TetraCon® 325/S is great for measurements in pastes, creams and emulsions.
LR 325/01 is good for measurements in ultapure water.
Specificaties
  • Geleidbaarheid:
    1 µS/cm - 2 S/cm
  • Aansluiting:
    Kabel van 10 m
  • Ø×L:
    15,3×120 mm
  • Type:
    TetraCon® 325-10, POM-kop
  • Omschrijving:
    TetraCon® 325-10, POM-kop, met geïntegreerde temp. sensor
  • Materiaal:
    Epoxy
  • Seq:
    08
  • Temperatuur:
    –5...+80 °C
  • Celconstante:
    0,475 cm-1