Orders LinkContactUsLinkComponent
Geleidbaarheidscellen
Geleidbaarheidscellen
LR 325/001 met geïntegreerde temp. sensor, LR 325/001, 0,0001 - 30 µS/cm, 0,01 cm-1, 0...100 °C, Roestvrij staal, 20×120 mm, Kabel van 1,5 m
  662-0484
 :   WTW
Geleidbaarheidscellen
  662-0484
 :  WTW
Geleidbaarheidscellen
Geleidbaarheidscellen
LR 325/001 met geïntegreerde temp. sensor, LR 325/001, 0,0001 - 30 µS/cm, 0,01 cm-1, 0...100 °C, Roestvrij staal, 20×120 mm, Kabel van 1,5 m
1 400,00 €
1 * 1 ST
TetraCon® 325, TetraCon® V and KLE 325 are suitable for on-site measurements in rivers, lakes and wastewater, fish farming, ground water measurements and applications in water laboratories.
TetraCon® 325/C is ideal for heavy chemical applications, e.g. for acid media.
TetraCon® 325/S is great for measurements in pastes, creams and emulsions.
LR 325/01 is good for measurements in ultapure water.
  • Geleidbaarheid:
    0,0001 - 30 µS/cm
  • Aansluiting:
    Kabel van 1,5 m
  • Ø×L:
    20×120 mm
  • Type:
    LR 325/001
  • Omschrijving:
    LR 325/001 met geïntegreerde temp. sensor
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    02
  • Temperatuur:
    0...100 °C
  • Celconstante:
    0,01 cm-1