Orders LinkContactUsLinkComponent
Geleidbaarheidscellen
Geleidbaarheidscellen
LR 325/01 met geïntegreerde temp. sensor, voor ultrazuiver water, LR 325/01, 0.001 - 200 µS/cm, 0,100 cm-1, –5...+80 °C, Roestvrij staal, 12×120 mm, Kabel van 1,5 m
Catalog # 663-8118
Supplier:   WTW
Geleidbaarheidscellen
Catalog # 663-8118
Supplier:  WTW
Geleidbaarheidscellen
Geleidbaarheidscellen
LR 325/01 met geïntegreerde temp. sensor, voor ultrazuiver water, LR 325/01, 0.001 - 200 µS/cm, 0,100 cm-1, –5...+80 °C, Roestvrij staal, 12×120 mm, Kabel van 1,5 m
Price
838,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
TetraCon® 325, TetraCon® V and KLE 325 are suitable for on-site measurements in rivers, lakes and wastewater, fish farming, ground water measurements and applications in water laboratories.
TetraCon® 325/C is ideal for heavy chemical applications, e.g. for acid media.
TetraCon® 325/S is great for measurements in pastes, creams and emulsions.
LR 325/01 is good for measurements in ultapure water.
Specifications
  • Geleidbaarheid:
    0.001 - 200 µS/cm
  • Aansluiting:
    Kabel van 1,5 m
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    LR 325/01
  • Omschrijving:
    LR 325/01 met geïntegreerde temp. sensor, voor ultrazuiver water
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    01
  • Temperatuur:
    –5...+80 °C
  • Celconstante:
    0,100 cm-1