Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity Standards
Conductivity Standards
E-Set Trace-kalibratieset, 6 flessen van 50 ml kalibratie- en controlestandaard, 0,01 mol/l KCl, 1413 µS/cm bij 25 °C, nauwkeurigheid ± 0,5 %, PTB/NIST-traceerbaar, 1 SET
Catalogus # 663-1891
Leverancier:   WTW
Conductivity Standards
Catalogus # 663-1891
Leverancier:  WTW
CAS-nummer:  
Conductivity Standards
Conductivity Standards
E-Set Trace-kalibratieset, 6 flessen van 50 ml kalibratie- en controlestandaard, 0,01 mol/l KCl, 1413 µS/cm bij 25 °C, nauwkeurigheid ± 0,5 %, PTB/NIST-traceerbaar, 1 SET
CAS-nummer:  
Price
170,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 SET
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 SET
  • Omschrijving:
    E-Set Trace-kalibratieset, 6 flessen van 50 ml kalibratie- en controlestandaard, 0,01 mol/l KCl, 1413 µS/cm bij 25 °C, nauwkeurigheid ± 0,5 %, PTB/NIST-traceerbaar
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.