Temperatuursondes
Temperatuursonde, met kabel van 3 m, waterdichte stekker en ingebouwde houderklem voor pH-elektroden, TFK 325 /HC
Catalogus # WTWA109823
Leverancier: WTW
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Temperatuursonde, met kabel van 3 m, waterdichte stekker en ingebouwde houderklem voor pH-elektroden
- Type:TFK 325 /HC
- Applicatie:Automatische temperatuurcompensatie
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Houderclip voor SenTix pH-elektroden en temperatuursensor TFK 325/HCHouderclip voor SenTix pH-elektroden en temperatuursensor TFK 325/HCWTWA109821Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 125,00 €