Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
PH-combinatie-elektroden
PH-combinatie-elektroden
Sensolyt® SEA pH enkele staaf meetketting**, Sensolyt® SEA, voor installatie in de SensoLyt® fitting, 2 - 12, , Sterk verontreinigd afvalwater
Catalogus # 708-0036
Leverancier:   WTW ONLINE
PH-combinatie-elektroden
Catalogus # 708-0036
Leverancier:  WTW ONLINE
PH-combinatie-elektroden
PH-combinatie-elektroden
Sensolyt® SEA pH enkele staaf meetketting**, Sensolyt® SEA, voor installatie in de SensoLyt® fitting, 2 - 12, , Sterk verontreinigd afvalwater
Price
314,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The SensoLyt® measuring chains with arming are easy to install and boast flexible measuring and application areas. Eletrodes without arming can be connected directly to a pH monitor of the EcoLine® or QuadroLine® series. Depending on the application, they can be installed into a flow vessel.
  • Ideal for measurements in water and drinking water
  • Also for high pressure and temperature conditions
  • Easy to maintain by easy measuring chain replacement
Specificaties
  • Voor:
    Sterk verontreinigd afvalwater
  • Type:
    Sensolyt® SEA, voor installatie in de SensoLyt® fitting
  • Omschrijving:
    Sensolyt® SEA pH enkele staaf meetketting**
  • Seq:
    34
  • pH:
    2 - 12