pH Electrodes, SenTix®
pH-elektrode SenTix® H met geslepen membraan, , 0 - 14, 0...+80 °C, Glas, KCl 3 mol/l, zonder Ag+, 12×165 mm, , Hoogalkali- en zoutoplossingen
662-1317
: WTW
Deze bewezen en geteste pH-elektroden zijn eenvoudig te gebruiken en bieden hoge kwaliteit en precisie.
- Elektroden met gel-elektroliet en kunststof behuizing zijn robuust en schokbestendig, Een beschermingslaag zorgt voor optimale beveiliging van het membraanglas
- Elektroden met vloeibare elektroliet: het capillaire effect van de platinadraad zorgt voor constante uitstroom en voorkomt verontreiniging door neerslag of vuil
- SenTix® HW- en HWS-elektroden: stroomsnelheid van elektroliet kan worden aangepast voor optimaal gebruik
Het nieuwe geoptimaliseerde membraanglas zorgt voor snelle metingen, zelfs bij lage temperaturen. Dankzij de gebruiksvriendelijke afsluiting van de vulopening wordt lekkage van elektroliet tijdens opslag voorkomen.
* met geïntegreerde temperatuurvoeler (NTC 30 KOhm).
- Ø×L:12×165 mm
- Voor:Hoogalkali- en zoutoplossingen
- Omschrijving:pH-elektrode SenTix® H met geslepen membraan
- Materiaal:Glas
- Elektroliet:KCl 3 mol/l, zonder Ag+
- Temperatuur:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Accessories
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode1 * 250 mL - 59,90 €