Temperatuursondes
Temperatuursonde, met kabel van 1 m en waterdichte stekker, TFK 325
Catalogus # 662-0264
Leverancier: WTW
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Temperatuursonde, met kabel van 1 m en waterdichte stekker
- Type:TFK 325
- Applicatie:Automatische temperatuurcompensatie in waterige oplossingen
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Houderclip voor SenTix pH-elektroden en temperatuursensor TFK 325/HCHouderclip voor SenTix pH-elektroden en temperatuursensor TFK 325/HCWTWA109821Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 125,00 €