Trypsinising flasks, with screw caps, WHEATON®
700 ml, Schroefdop voor bovenzijde 51-400
Catalogus # WHEA355397
Leverancier: DWK Life Sciences
Trypsinising flasks, with screw caps, WHEATON®
Catalogus # WHEA355397
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
These trypsinising flasks units have screw caps with white styrene-butadiene rubber liners that reduce contamination of contents. Fluted design improves mixing.
Certificeringen: Conforms to USP Type I and ASTM E-438 Type I, Class A requirements.
Specificaties
- Capaciteit:700 ml
- Omschrijving:Schroefdop voor bovenzijde 51-400
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.