WHEATON® Sample Vials in Lab File®
Shorty vials® in Lab File™ zonder doppen, 6,00 ml, 19×40 mm, helder, Neen, 15-425
Catalogus # 218-2217
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Clear vials made from low extractable borosilicate glass, amber vials made from borosilicate glass.
- Sample vials with caps attached to vial help maintain cleanliness
- Lab File® with partitioned trays provides an easy way to inventory samples or to store empty vials
- Clear vials conform to ASTM E438 Type I, Class A and USP Type I requirements
- Amber vials conform to USP Type I requirements for light transmission to protect light-sensitive products
- 14B rubber lined black phenolic screw cap for aqueous samples
Specificaties
- Inclusief dop:Neen
- Sluiting diam:15-425
- Ø×h:19×40 mm
- Capaciteit:6,00 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:Shorty vials® in Lab File™ zonder doppen
- Seq:24
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.