Laboratory Heater, EV
Heating plate, EV2, max 425 °C, 230 V, Ø 120 mm, —
Catalogus # GERH10-0002
New Product
Leverancier: GERHARDT
Ga naar:
Product Details & Documents
Plaat en behuizing uit roestvrij staal.
: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Verwarmingsvermogen:230 V
- Temperatuur:max 425 °C
- Omschrijving:Heating plate, EV2
- b×d×h:—
- Plaatgrootte:Ø 120 mm