Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity Standards
Conductivity Standards
Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%, 300 ml
Catalogus # WTWA300580
New Product
Leverancier:   WTW
Conductivity Standards
Catalogus # WTWA300580
Leverancier:  WTW
New Product
CAS-nummer:  
Conductivity Standards
Conductivity Standards
Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%, 300 ml
CAS-nummer:  
Price
364,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    300 ml
  • Omschrijving:
    Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.