Orders LinkContactUsLinkComponent
Wattenstaafjes, Microdenier
Wattenstaafjes, Microdenier
Microdenier wattenstaafjes met mini-kop, 71 mm
Catalogus # TEXWTX758MD
New Product
Irregular Voltage
Leverancier:   Texwipe
Wattenstaafjes, Microdenier
Catalogus # TEXWTX758MD
Leverancier:  Texwipe
New Product
Irregular Voltage
Wattenstaafjes, Microdenier
Wattenstaafjes, Microdenier
Microdenier wattenstaafjes met mini-kop, 71 mm
Price
574,43 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Swab series made from the cleanest microdenier material, 100% polyester, nylon-free. The complete thermal bond construction eliminates adhesive contamination.
  • Voorzien van een lotcode voor traceerbaarheid en kwaliteitscontrole
  • Handgreep van 100% zuiver polypropyleen
Via een volledige thermische hechting van de constructie blijft er geen vervuiling achter van kleefstoffen. Het wattenstaafje is in de cleanroom gewassen, wat zorgt voor een laag deeltjesgehalte en een laag gehalte aan NVRs (niet-vluchtige residuen) en ionen om te zorgen voor een verbeterde absorptie en een snelle vochtopname. Streepvrije schoonmaak op krasgevoelige oppervlakken en compatibel met schoonmaakproducten die QAC (quaternary ammonium chloride) bevatten en desinfectiemiddelen. Vervaardigd in cleanroom, vervaardigd met veeleisende en consistente toleranties via zeer nauwkeurige automatische processen.
Packaging: Verpakt in 8 hersluitbare, siliconenvrije zakken/doos.
Caution: De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Microdenier wattenstaafjes met mini-kop
  • Lengte:
    71 mm
  • Seq:
    6
  • Breedte kop:
    3,2 mm
  • Cat. No.:
    TEXWTX758MD
  • Vorm kop:
    S
  • Breedte handgreep:
    2,2 mm
  • Lengte handgreep:
    60 mm
  • Lengte kop:
    11 mm