TechniCloth® Flat Mop Covers
Technicloth® vloerwissers, 690×380 mm,
115-0480
New Product
: Texwipe
Mopovertrekken (ISO Klasse 3 - 8) voor het schoonmaken en het ontsmetten van vloeren.
- Vervaardigd zonder chemische bindmiddelen of additieven
- Non-woven, economisch polyester/cellulose voor het reinigen en verwijderen van restanten
- Chemisch bestendig, bestand tegen blootstelling aan gebruikelijke schoonmaakoplossingen en desinfecterende oplossingen
- Omschrijving:Technicloth® vloerwissers
- l×b:690×380 mm
- Seq:5