Schrijfblok, zelfklevend, TexWrite® TexNotes
, 76×102 mm, lichtblauw
Catalogus # TEXWTX5820
New Product
Leverancier: Texwipe
Ga naar:
Product Details & Documents
Ideaal voor het kleven van notities op documenten, rapporten, werktuigen en de meeste cleanroomoppervlakken.
- Dankzij polymeer-elastomeer kleefmiddel met lage contaminatie kunnen TexNotes® aangebracht en verwijderd worden zonder veel restanten achter te laten
Formaat: 102×76 mm
Verpakking: 72 notitieblaadjes per blok, 10 blokken per pak (zak-in-zak verpakt).
Documents
TEXWTX5820_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Kleur:lichtblauw
- Afmetingen:76×102 mm
- Seq:2