Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Wattenstaafjes met platte peddelkop en handgreep met goede grip, TX714K, PP/PE, 128 mm
Catalogus # TEXWTX714K
New Product
Irregular Voltage
Leverancier: Texwipe
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Catalogus # TEXWTX714K
Leverancier: Texwipe
New Product
Irregular Voltage
Ga naar:
Product Details & Documents
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Ze zijn geschikt voor oppervlakte staalnames voor de validatieprotocollen en precisie reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen of kleine ruimtes.
: 1000 swabs total/case, outer bags: 50 bags per case, inner bags: 20 swabs per bag.
: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Specificaties
- Omschrijving:Wattenstaafjes met platte peddelkop en handgreep met goede grip, TX714K
- Lengte:128 mm
- Seq:3
- Staafje/Kop:PP/PE
- Breedte kop:13 mm
- Cat. No.:TEXWTX714K
- Breedte handgreep:5 mm
- Lengte handgreep:102 mm
- Model:TX714K-
- Lengte kop:26 mm