Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Wattenstaafjes met flexibele peddelkop en lange steel, TX761K, PP/PE, 162,3 mm
Catalog # TEXWTX761K
New Product
Irregular Voltage
Supplier: Texwipe
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Catalog # TEXWTX761K
Supplier: Texwipe
New Product
Irregular Voltage
Jump to:
Product Details & Documents
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Ze zijn geschikt voor oppervlakte staalnames voor de validatieprotocollen en precisie reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen of kleine ruimtes.
: 1000 swabs total/case, outer bags: 50 bags per case, inner bags: 20 swabs per bag.
: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Specifications
- Omschrijving:Wattenstaafjes met flexibele peddelkop en lange steel, TX761K
- Lengte:162,3 mm
- Seq:5
- Staafje/Kop:PP/PE
- Breedte kop:6,8 mm
- Cat. No.:TEXWTX761K
- Breedte handgreep:3,2 mm
- Kop materiaal:Gebreid Alpha® polyester
- Lengte handgreep:145,5 mm
- Steel materiaal:Polypropylene
- Model:TX761K-
- Bond:Thermal
- Lengte kop:16,8 mm
- Kleur steel:Light Green