Pasteurpipetten
, 1 ml, 150 mm, 0,25 ml, +, Afzonderlijk verpakt
Catalogus # KART330
New Product
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PE, voor eenmalig gebruik, steriel of niet-steriel.
- PE-pipetten voor eenmalig gebruik, met ballon en schaalverdeling
- Het dunne uiteinde garandeert een nauwkeurige monsteroverdracht
- Niet-steriele pipetten zijn verkrijgbaar in multiverpakking; steriele pipetten zijn individueel verpakt
Let op: *Capillair
Specificaties
- Verpakt:Afzonderlijk verpakt
- Steriel:+
- Capaciteit:1 ml
- Lengte:150 mm
- Seq:2
- Schaalverdeling:0,25 ml