Combination Blocks
STT-W14-COMBO block, Ø 8,3/13,9/26,2 mm, 6/12/13/25 mm round-bottom tubes, 6/5/3, 48,4 mm
Catalogus # VELPA00000511
New Product
Irregular Voltage
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Combination Blocks
Catalogus # VELPA00000511
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
New Product
Irregular Voltage
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Aant. gaten:6/5/3
- Omschrijving:STT-W14-COMBO block
- Seq:1
- Diepte:48,4 mm
- Afmeting opening:Ø 8,3/13,9/26,2 mm
- Voor:6/12/13/25 mm round-bottom tubes
- Cat. No.:VELPA00000511
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.